Merck
489646
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1-13C
99 atom % 13C
別名:
ヘキサデカン酸-1-13C カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1413CO2K
CAS番号:
分子量:
295.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChI Key
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
489646-VAR:
489646-BULK:
489646-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)