Merck
605603
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1,2-13C2)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
Glyceryl tri(hexadecanoate-1,2-13C2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C45H98O6
分子量:
813.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
64-66 °C (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)[13CH2]CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
InChI Key
PVNIQBQSYATKKL-OBPKJVBCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
605603-VAR:
605603-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.