Merck
489514
Sigma-Aldrich
グリセリルトリ(オレイン酸-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
Triolein-carboxyls-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2CH2]2CH[O213C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3]
CAS番号:
分子量:
888.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
235-240 °C/18 mmHg
密度
0.913 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i55+1,56+1,57+1
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-UBEHWWNBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
489514-VAR:
489514-BULK:
489514-500MG-PW:
489514-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)