Merck
756458
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-one-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP), contains hydroquinone and acetic acid as stabilizer
別名:
Methyl vinyl ketone-13C4, Vinyl methyl ketone-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4H6O
分子量:
74.06
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
含みます
hydroquinone and acetic acid as stabilizer
bp
34 °C/120 mmHg (lit.)
密度
0.722 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][13C]([13C]([H])=[13CH2])=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F
引火点(℃)
-7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
756458-VAR:
756458-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)