分子量
average Mw ~500,000 by GPC
品質水準
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
転移温度
Tg 28 °C
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182745-10G:
182745-25G:
182745-VAR:
182745-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック