アッセイ
97%
形状
liquid
含みます
0.1% BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
38 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- パラジウム触媒による臭化ビニルとのヘック反応による共役ジエン。
- イオン液体触媒の存在下で、芳香族アミンとの無溶媒アザマイケル付加反応によるβ-アミノカルボニル誘導体。
- イオン担持したトリフェニルホスフィン触媒によるN-トシルアリールイミンとのアザ‐森田‐ベイリス-ヒルマン反応を介した、α-エキソ-メチレン基を有するβ-アミノカルボニル化合物。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E51309-25G:
E51309-VAR:
E51309-5G:
E51309-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック