Merck
616265
Sigma-Aldrich
DL-ロイシン--イソプロピル-d7
98 atom % D
別名:
DL-ロイシン-4,5,5,5,5',5',5'-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CDCH2CH(NH2)CO2H
分子量:
138.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(CC(N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,4D
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-UAVYNJCWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)