Merck
589225
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-1,2-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH213CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
133.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)C[13CH](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i5+1,6+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-MPOCSFTDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3