同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i3+1,4+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-JKHYPSIWSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)