Merck
N5751
Sigma-Aldrich
Nω-ニトロ-L-アルギニンメチルエステル 塩酸塩
≥97% (TLC), powder, nitric oxide production inhibitor
別名:
L-NAME HCl, L-NAME 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15N5O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
269.69
Beilstein:
3744166
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
Nω-ニトロ-L-アルギニンメチルエステル 塩酸塩, ≥97% (TLC), powder
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
white to off-white
mp
132 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nω-ニトロ-L-アルギニンメチルエステル塩酸塩(L -NAME HCl)はアルギニンのアナログであり、NO産生を阻害します。それは、血管系に多数の作用を及ぼします。アセチルコリンによる弛緩作用を阻害し、動脈血圧を上昇させます。マウスの大動脈輪標本の前処理に使用すると、レシチン化スーパーオキシドジスムターゼによる血管拡張を無効にします。白血球の接着を誘導し、微小血管の液体とタンパク質の流動性と浸透性を増加させます。本品は、多くの学習と記憶に関する試験でも使用されています。
アプリケーション
Nω-ニトロ-L-アルギニンメチルエステル塩酸塩は以下の用途に使用されています:
  • ラット皮質ニューロンにおける神経毒性に対する脳由来神経栄養因子の影響の研究
  • そのラット皮膚の遠赤外線(FIR)強化微小循環に対する影響の研究
  • そのマウス筋細胞および脂肪細胞における5/イリシンを含有するマイオカインフィブロネクチンIII型ドメインのレプチンによる制御に対する影響の研究
  • そのラットの視床下部室傍核および視索上核におけるアルギニンバソプレッシンのレベルおよび神経型一酸化窒素シンセターゼmRNAレベルへの影響の研究
生物化学的/生理学的作用
NO産生を阻害するアルギニン誘導体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5751-VAR:
N5751-10G:
N5751-5G:
N5751-BULK:
N5751-25G:
N5751-1G:
N5751-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L B Zou et al.
Neuropharmacology, 37(3), 323-330 (1998-07-29)
We investigated the role of nitric oxide (NO) in learning and memory formation in a radial maze test, by using the NO synthase (NOS) inhibitors, NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) and 7-nitroindazole (7-NI), and an NO precursor, L-arginine. Rats were trained
P Kubes et al.
The American journal of physiology, 262(2 Pt 2), H611-H615 (1992-02-01)
We recently demonstrated that inhibitors of nitric oxide (NO) production cause a dramatic increase in leukocyte adherence and emigration in postcapillary venules. The objective of this study was to assess whether inhibition of NO production leads to vascular protein leakage
Lisa Nguy et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 304(9), R744-R752 (2013-03-22)
Rats with adenine-induced chronic renal failure (A-CRF) develop metabolic and cardiovascular abnormalities resembling those in patients with chronic kidney disease. The aim of this study was to investigate the mechanisms of hypertension in this model and to assess aortic stiffness
Protective effects of brain-derived neurotrophic factor against neurotoxicity of 3-nitropropionic acid in rat cortical neurons.
Wu CL, et al.
Neurotoxicology, 30(4), 718-726 (2009)
Amanda E Boe et al.
Circulation, 128(21), 2318-2324 (2013-10-05)
Long-term inhibition of nitric oxide synthase by L-arginine analogues such as N(ω)-nitro-l-arginine methyl ester (L-NAME) has been shown to induce senescence in vitro and systemic hypertension and arteriosclerosis in vivo. We previously reported that plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)-deficient mice (PAI-1(-/-))