Merck
591629
Sigma-Aldrich
Phenol-18O
95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H518OH
CAS番号:
分子量:
96.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
フォーム
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[18OH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i7+2
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-WGGUOBTBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
591629-VAR:
591629-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)