Merck
655945
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3O)2CO
CAS番号:
分子量:
93.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3]O[13C](=O)O[13CH3]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
IEJIGPNLZYLLBP-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
655945-BULK:
655945-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)