Merck
748927
Sigma-Aldrich
ジエチルカルボナート-(カルボニル-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)213CO
分子量:
119.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCO[13C](=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
InChI Key
OIFBSDVPJOWBCH-HOSYLAQJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
748927-VAR:
748927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)