Merck
760501
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2OC(O)OCD2CD3
分子量:
128.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
760501-BULK:
760501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)