Merck
697451
Sigma-Aldrich
炭酸ジメチル-d6
99 atom % D, 97% (CP)
別名:
1,1′-carbonate methan-d3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3O)2CO
CAS番号:
分子量:
96.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
分子量
96.06 (atom % calculation)
bp
90 °C
mp
2-4 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
IEJIGPNLZYLLBP-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
697451-10G:
697451-VAR:
697451-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)