Merck
900335
Sigma-Aldrich
Adipic-13C6 acid
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
Hexanedioic-13C6 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H10O4
分子量:
152.10
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
crystals
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900335-VAR:
900335-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)