Merck
703230
Sigma-Aldrich
1,2-プロピレン-d6カルボネート
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-オン-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D6O3
分子量:
108.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
bp
240 °C
密度
1.258 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-LIDOUZCJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703230-VAR:
703230-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Georgia A Pilkington et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(48), 28191-28201 (2020-12-10)
The effect of water on the electroactive structuring of a tribologically relevant ionic liquid (IL) when dispersed in a polar solvent has been investigated at a gold electrode interface using neutron reflectivity (NR). For all solutions studied, the addition of