Merck
570052
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
1,3-Dioxolan-2-one-2,4,5-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H4O3
CAS番号:
分子量:
91.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+3
SMILES記法
O=[13C]1O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
KMTRUDSVKNLOMY-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
570052-VAR:
570052-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)