Merck
606219
Sigma-Aldrich
エリスロマイシン-(N,N-ジメチル-13C2)
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C35H67NO13
CAS番号:
分子量:
735.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N([13CH3])[13CH3])[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1/i11+1,12+1
InChI Key
ULGZDMOVFRHVEP-AXHSKANISA-N
関連するカテゴリー
詳細
Erythromycin- (N, N-dimethyl-13C2) is an isotopic analogue of Erythromycin-A
アプリケーション
Erythromycin-(N, N-dimethyl-13C2) can be used as an internal standard for the quantitative analysis of erythromycin residues. It is also used to study the uptake and depletion time of erythromycin in natural proportion after oral administration of the drug.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
606219-VAR:
606219-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)