Merck
696951
Sigma-Aldrich
メトロニダゾール-(エチレン-d4)
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
2-メチル-5-ニトロイミダゾール-1-エタノール-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4H5N3O3
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
159-161 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2
InChI Key
VAOCPAMSLUNLGC-RRVWJQJTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
696951-BULK:
696951-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)