Merck
35387
Supelco
テルニダゾール 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1-(3-ヒドロキシプロピル)-2-メチル-5-ニトロ-1H-イミダゾール 塩酸塩, 2-メチル-5-ニトロイミダゾール-1-プロパノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11N3O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
221.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.Cc1ncc(n1CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3.ClH/c1-6-8-5-7(10(12)13)9(6)3-2-4-11;/h5,11H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
PTXLKVODAFRGDG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35387-VAR:
35387-10MG:
35387-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)