Merck
34007
Supelco
メトロニダゾール-OH
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ヒドロキシエチル-5-ニトロイミダゾール, MNZOH, ヒドロメトロニダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O4
CAS番号:
分子量:
187.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCn1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2
InChI Key
AEHPOYAOLCAMIU-UHFFFAOYSA-N
詳細
メトロニダゾール-OHは、遺伝毒性、発がん性および変異原性を有する医薬品であり、ニトロイミダゾール類に属します。広域スペクトルの獣医用医薬品として、家畜における特定の細菌性および原虫性疾患の治療および予防に使用されます。
アプリケーション
メトロニダゾール-OHを参照標準物質として用い、水試料および肉マトリックスに含まれる抗生物質のメトロニダゾール-OHを、四重極線形イオントラップタンデム質量分析と組み合わせた超高速液体クロマトグラフィー(UPLC-Qtrap-MS/MS)および飛行時間型質量分析(TOF)と組み合わせた超高速液体クロマトグラフィー(UPLC)を使用して測定できます。
適切な装置技術に関する詳しい情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、Technical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
34007-BULK-R:
34007-10MG-R:
34007-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C S Easmon et al.
The British journal of venereal diseases, 58(4), 246-249 (1982-08-01)
The hydroxy metabolite of metronidazole was found to be more active against 21 strains of Gardnerella vaginalis than the parent compound and less affected by culture in carbon dioxide. After 400 mg oral metronidazole (Flagyl) plasma concentrations of the two
Quantitative multiresidue method for about 100 veterinary drugs in different meat matrices by sub 2-particulate high-performance liquid chromatography coupled to time of flight mass spectrometry.
Kaufmann A, et al.
Journal of Chromatography A, 1194(1), 66-79 (2008)
M N Muscará et al.
British journal of clinical pharmacology, 40(5), 477-480 (1995-11-01)
Metronidazole pharmacokinetics were studied in patients with different degrees of liver cirrhosis, classified according to the Child-Pugh algorithm (A, B or C, as liver disease severity increases) and in schistosomic patients. Metronidazole (500 mg) was administered i.v. as a slow
Fast and comprehensive multi-residue analysis of a broad range of human and veterinary pharmaceuticals and some of their metabolites in surface and treated waters by ultra-high-performance liquid chromatography coupled to quadrupole-linear ion trap tandem mass spectrometry.
Gros M, et al.
Journal of Chromatography A, 1248(6), 104-121 (2012)
S L Pendland et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 38(9), 2106-2110 (1994-09-01)
Metronidazole is metabolized to two major oxidative products: an acid metabolite and a hydroxy metabolite. While the activity of the acid metabolite is negligible, the activity of the hydroxy metabolite is approximately 65% of the activity of the parent drug.