フォーム
crystalline
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
159-161 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
parasites
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
InChI Key
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 3つの銘柄のメトロニダゾール錠剤における、カーボンペースト電極(CPE)でのメトロニダゾールのサイクリックボルタンメトリー測定
- フォトダイオードアレイ検出器と接続した逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC-DAD)による医薬品剤形に含まれるメトロニダゾール、ジロキサニド、スピラマイシン、クリオキノールの同時測定
- メトロニダゾールの測定のためのポリドーパミン/カルボキシ多層カーボンナノチューブ(MWCNTs-COOH)ナノコンポジットを用いた電子化学センサーの開発
- 液体クロマトグラフィー–イオントラップ質量分析計(LC-MS/MS)を用いた、水、堆積物、魚組織の試料に含まれるメトロニダゾールの分析
- 錠剤、ヒト尿、および血漿の試料中における、多層カーボンナノチューブ(MWCNT)とキトサン・ニッケル複合体(CTS-Ni)に基づく電気化学センサーを用いたメトロニダゾールの測定
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3761-100G:
M3761-25G:
M3761-VAR:
M3761-5G:
M3761-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック