製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
159-161 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
parasites
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
InChI Key
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46461-VAR:
46461-1EA:
46461-250MG:
46461-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック