詳細
Normalized with respect to hydrogen
同位体純度
98 atom % 18O
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
603112-VAR:
603112-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック