安全性情報
NISTRM8537
SLAP-Water light stable isotopic standard
NIST®RM 8537
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
同位体純度
 2H
 18O
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
フォーマット
matrix material
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Hydrogen (H1/H2), Oxygen (O16/O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
NISTRM8537:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)