About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-331-3
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
1.3 hPa ( 136 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
8870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
344 °C/1023 hPa
mp
132-134 °C
転移温度
flash point 181 °C
溶解性
0.3 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OC(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI Key
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
8017760250:
8017760000:
IN28017760100:
8017769999:
8017761000:
IN28017760250:
US1801776/0250:
試験成績書(COA)