About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
EC Index Number:
231-131-3
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2212 °C/1013 hPa
mp
961.9 °C
密度
10.5 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity: passes test
Purity: ≥ 99.9 %
Diameter of fibre: about 45 - 55 µm
Purity: ≥ 99.9 %
Diameter of fibre: about 45 - 55 µm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3