Merck
327085
Sigma-Aldrich
powder, 2-3.5 μm, ≥99.9% trace metals basis
別名:
Argentum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
粒径
2-3.5 μm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
銀粒子は優れた熱伝導性と電気伝導性を備え、太陽電池の金属化に使用する導電性ペーストの製造に広く使用されています。
アプリケーション
銀粉末は、燃料電池製造用のポリジメチルシロキサン(PDMS)と銀の複合材料の調製に使用されます。銀フィラーを添加すると、高分子複合材料の熱安定性と熱伝導率が向上します。
銀固体アマルガム基板上のビスマス膜電極の合成に使用できます。この電極は、電気化学的に還元可能な有機化合物を検出するセンサーとして使用できます。
また、電磁干渉シールド用のポリフッ化ビニリデン(PVDF)-BaTiO3複合材料の製造にも使用できます。銀粒子の添加により、複合材料の誘電特性とシールド特性が向上します。
その他情報
Fisher sub-sieve sizerで測定された平均粒径。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
327085-10G:4548173937410
327085-50G:4548173937427
327085-BULK:
327085-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
銀 powder, 2 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.97+%
GF76593617
銀 powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.99%
GF07503825
銀 powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.99%
GF22751883
金 powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
326585
銀 colloidal, 65-75% Ag basis
Sigma-Aldrich
85131
銀 conductive paste
Sigma-Aldrich
735825
金 powder, mean particle size (fsss) <2 micron, weight 1 g, purity 99.95%
GF28343617
銀 granular, >250 μm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
303372
金 powder, <850 μm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
255734
Rui Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3851-3854 (2013-07-19)
The present studies reveal that silver nanoparticles (AgNPs) can induce apoptosis and enhance radio-sensitivity on cancer cells. In this paper, we mainly investigated the effect of AgNPs on rat glioma C6 cells upon the combination treatment of hyperthermia treatment (HTT).
Agnieszka Rozbicka-Wieczorek et al.
Folia biologica, 61(1-2), 107-111 (2013-06-19)
Sheep milk is rich in CLA isomers which are biologically active components influencing human health. There are four geometric CLA isomer pairs: cis, trans; trans, cis; trans, trans and cis, cis. The aim of the present study was the analysis
Sa Ram Lee et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1241-1244 (2013-08-06)
We demonstrate simultaneous detection of surface-enhanced Raman scattering (SERS) and fluorescence signals from a silver microbead. For the dual signal generation, silver microbeads with a diameter of 15 microm were functionalized with benzenethiol (BT) as a Raman tag and a
Yumi Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3897-3900 (2013-07-19)
The objectives of this research were to study biogenic synthesis of Ag(0) nanoparticles and to determine the effects of various experimental conditions such as silver nitrate concentrations, pHs and temperatures controlling for the optimal biosynthesis of Ag(0) nanoparticles. The metal-reducing
Sławomir Garboś et al.
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 64(1), 31-36 (2013-06-26)
A water filtered by jug filter system (JFS) can be applied for the preparation of food products, as well as it can be directly consumed as drinking water. In the European Union, in both above-mentioned cases the quality of water