Merck
ZEQ7008T0C
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7008超純水・純水製造装置
The Milli-Q®water system produces ultrapure (Type 1) and pure (RO, Type 3) water from tap water with a production flow rate up to 8 L/hour
別名:
Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure and Pure Water Purification System
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104206
NACRES:
NB.85
AC/DC入力
100 V / 230 V, 50-60 Hz
品質水準
製品種目
Milli-Q® EQ
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
<2 L/min distribution flow rate (from POD)
<2 L/min product water instant delivery rate
160 L/day max. usage
27.4 kg operating weight (60.4 lb) (system and system mounted POD)
8 L/hr make-up flow rate
抵抗性
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
システムの高さ
49.8 cm (19.6 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
38 cm (15 in.)
55.6 cm (21.9 in.) , with POD attached
system width
37.5 cm (14.8 in.)
44.4 cm (17.5 in.) , with POD attached
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb (Product Water)
入力
feed water nature potable tap water
feed water nature potable tap water
出力
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milli-Q® EQ 7008超純水製造装置は水道水から超純水(タイプ1)および純水(タイプ3)を給水します。
さまざまなインテリジェントな設計特性と技術的革新により、旧モデルのMilli-Q® Directシステムに比べて、使いやすさが向上し、環境負荷も削減されました。
本装置には、以下の3つの異なるコンポーネントを精製ユニットとは離れた位置に設置できるという特性があります:
  • 7インチ(約18 cm)の大型タッチスクリーンインターフェースは、直感的な装置の制御、迅速なデータへのアクセス、一目でわかる品質モニタリングを可能にし、装置本体から最大3 m離れた位置に設置が可能です。
  • 人間工学に基づくQ-POD® ディスペンサーでは、3つの流量、‘Check & Dispense’ ライト、アプリケーションのニーズに合わせた最終的な研磨を利用できます。装置本体上にも装置本体から最大3 m離れた壁面にも取付け可能です。
  • インテリジェントな純水貯蔵タンクが、あらゆる外部汚染源からの最大限の保護を可能にします。
アプリケーション
高品質なMilli-Q®超純水製造装置は、柔軟で直感的に操作でき、信頼性の高い装置です。この装置が生成する超純水は、HPLC、UHPLC、ICおよびその他のタイプのクロマトグラフィーのような高精度の分析技術、ならびにAASおよびICP-MSなどの元素分析技術に使用されます。
また、細胞生物学、分子生物学、生化学および画期的な検出法などのライフサイエンス分野での使用も推奨されます。
本装置によって製造される逆浸透(RO、タイプ3)水は、機器への給水、ビバリウム、水生生物および植物に用いることができます。
特徴および利点
  • 超純水を水道水から直接採水。
  • インテリジェントな純水貯蔵ソリューションで、複数の物質を標的として水質を保護。
  • IPAK Meta® およびIPAK Quanta® 研磨カートリッジが純水からイオンを微量レベルまで除去。
  • Q-POD®ディスペンサーが3段階にマニュアル調節可能な流量で給水。
  • ‘Q-POD®アーム上のCheck & Dispense’ ライトにより、確実な装置の準備と最適な給水を実現。
  • ワンタッチで100 mL~25 L(100 mL刻み)を容量給水。
  • ディスペンサーおよびHMIタッチスクリーンは装置から最大3 m離れた位置に設置可能。
  • 一貫した低い全有機体炭素(TOC=5 ppb)の超純水を供給。
  • ユーザーフレンドリーで、直感的なHMIタッチスクリーンにより、装置の使用とデータへのアクセスを簡素化。
  • 一目でわかる品質モニタリングとして、重要な水質情報(抵抗率、温度、TOC値および循環ステータス)をタッチスクリーンインターフェースに表示。
  • インライン専用TOC計によりユースポイントでの測定が可能。測定値は、1回の給水の90秒後にディスプレイに表示されます。
  • Application POD-Pakを含むすべての装置消耗品にe-Sureタグが付いており、完全なデータトレーサビリティが実現されています。
  • 柔軟で省スペースの設置オプション:ベンチの上または下、あるいは壁面設置も可能です。
  • 便利なハンズフリーのフットペダル式オプションにより、汚染のリスクが低下します。
  • 装置を長期間使用しない場合に、Lab Closeモードで水とエネルギーの消費を最小限に抑えることができます。
  • 簡単で気軽なメンテナンス:自動アラートでカートリッジ交換が必要なことが通知されます。
  • ISO9001およびISO14001の認証を受けた製造施設で製造されています。
  • 時間を節約できるMyMilli-Qデジタルサービスなど、さまざまなサービスから選択できます。
構成
  • 現地語版のユーザーマニュアルおよび現地の電源網に適合する電源コードが入っている国別のボックスを、このカタログ番号に追加して注文する必要があります。
  • 表示価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現行価格であり、価格は予告なく随時変更される場合があります。
  • このカタログ番号には純水製造ユニットとHMIタッチスクリーンが含まれます。
  • このカタログ番号には、純水製造ユニットの設置や長期にわたる正しい運用のために必要となる可能性のある超純水Q-POD® ディスペンサー、消耗品、付属品および他のサービスは含まれていません。
  • メルクのお客様は、それぞれ固有の純水ニーズをお持ちのため、購入品の確認をメルクの専門家にご依頼いただくことをお勧めします。メルクはいつでもお客様に寄り添ったアドバイスを提供します。 どうぞお気軽にお問い合わせください!
その他情報
本製品に関する詳細については、メルクのテクニカルサービスチームにお問い合わせください
法的情報
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany