Key Documents
ZEQ7UVLP0
Milli-Q
光酸化UVランプ
For use with Milli-Q® EQ 7 series water; Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
別名:
Milli-Q® EQ 7000/08/16超純水製造装置用光酸化UVランプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.33
品質水準
特徴
Low pressure mercury lamp
包装
pkg of 1 unit
試験パラメータ
wavelength: 240-254 nm
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この光酸化UVランプは、超純水中の有機化合物を分解し、TOC(全有機炭素)を5 ppb未満に減少させます。
Milli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置に使用します。
アプリケーション
このUVランプで処理した水は、有機汚染物質が少なく、有機物感受性のすべての用途(HPLC、GCなど)に適しています。
特徴および利点
  • 185 nm水銀UVランプ。
  • 光酸化作用。
  • 取り替えが簡単。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany