主要文書
SYN185UV1
Milli-Q
光酸化UVランプ
For use with Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems, For photooxidation of organic compounds
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
6W
包装
pkg of 1 unit
UV吸収
λ: 185 nm Amax
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Simplicity® UV
輸送温度
ambient
詳細
この光酸化UVランプは水中の有機化合物を光酸化するように設計されています。二波長により、高感度用途ではTOC(全有機化合物)が5 ppb未満に減少します。
UVランプはシステムのメンテナンス時に定期的に交換する必要があります。
Direct-Q®およびSimplicity®純水製造装置用です。
アプリケーション
光酸化UVランプは、HPLC、GC、TOC分析などの有機高感度分析に携わるラボに推奨されます。
特徴および利点
  • 185/254 nm UVランプ
  • 光酸化効果
  • 取り替えが簡単
法的情報
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.