主要文書
SLFH02510
Milli-Q
ベントフィルター
For use with Direct-Q® (1997-2010) / AFS® (2003-2012) / Simplicity® systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity
別名:
タンクベントフィルターMillex-FH 0.45 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
PTFE
品質水準
特徴
hydrophobic
包装
pkg of 10 units
H
2.5 cm (1 in.)
ポアサイズ
0.45 μm pore size
適合性
for use with AFS®
for use with Direct-Q®
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
輸送温度
ambient
詳細
タンクから水が抜かれると、代わりに空気が流入します。ベントフィルターは、タンクに入る空気を浄化するために使用されます。タンクベントフィルター:Millex-FH 0.45 μmは、気中浮遊汚染物質がSimplicity®システム統合型貯蔵タンクに入らないように設計されています。
アプリケーション
タンクベントフィルター:Millex-FH 0.45 μmは、Direct-Q® / AFS® / Simplicity®システム統合型貯蔵タンクに使用できます。
特徴および利点
  • SLFH02510の交換用の純正消耗品 - タンクベントフィルター:Millex-FH 0.45 μm。
  • 疎水性PTFEフィルターメンブレン製。
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:一般的なラボでの分析
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:この製品は、0.45 μmメンブレンを通してろ過した水を供給します。装置ユーザーガイドの「設置」セクションを参照してください(システムボックス内のUSBキーに収録)。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1