Merck
ZLXUVLP01
Milli-Q
殺菌UVランプ
For limiting bacterial growth in Milli-Q®, Elix® and RiOs water systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
品質水準
特徴
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
包装
pkg of 1 unit
UV吸収
λ: 254 nm Amax
適合性
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI® Clinical
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この殺菌用UVランプは、水をポリエチレン(PE)リザーバに保存する前に細菌レベルを低下させるように設計された内蔵デバイスです。
アプリケーション
このUVランプは細菌を不活化します。
特徴および利点
  • 254 nm水銀UVランプ
  • 殺菌技術
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.