Merck
ZLUVWPM01
Milli-Q
光酸化UVランプ
For use with Synergy® systems, For photooxidation of organic compounds
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
AC/DC入力
230 V, 50-60 Hz
包装
pkg of 1 unit
抵抗性
18.2 MΩ-cm (at 25 °C)
W × D × H
710 mm × 460 mm × 430 mm
不純物
<0.001 EU/mL endotoxin
<0.1 cfu/mL bacteria
全有機炭素(TOC)残留物
<5 ppb
適合性
for use with Synergy® UV
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この光酸化UVランプは、前処理した水からタイプ1の超純水を製造するための組み込み型の水精製用消耗品です。
2つの紫外線波長(185nm/254nm)により超純水中の微量の有機汚染物質を光酸化して、TOC(全有機化合物)を5ppb未満に減少させます。
Synergy®水精製システムで使用します。
アプリケーション
この光酸化UVランプは、水から微量の有機汚染物質を除去します。
特徴および利点
  • 185 nmおよび254 nm UVランプ。
  • 有機化合物を酸化して無機種にします。
法的情報
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany