Merck
SYPK0SIA1
Milli-Q
SynergyPak®1 Purification Cartridge
For Synergy® systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
別名:
SynergyPak®1 Purification Cartridge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
can produce ultrapure water from pure water
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
SynergyPak®
抵抗性
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
ポアサイズ
0.22 μm pore size
適合性
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
輸送温度
ambient
詳細
SynergyPak®精製カートリッジは、Elix®、ROまたは蒸留水を給水することにより、超純水を生成する設計となっています。カートリッジは、イオン性および有機性汚染物質をお客様のアプリケーションのニーズに適合する微量レベルまで除去することにより、水質を改善します。
これには、純水から微量な水質汚染物質を除去するために特に選択される、Jetpore®超純水グレードの混床式イオン交換樹脂などの精製メディアの組み合わせが含まれています。
SynergyPak®カートリッジは、システムのメンテナンス時に定期的に交換する必要があります。SynergyPak®カートリッジは、すべてのSynergy®純水製造装置と互換性があります。
アプリケーション
SynergyPak®カートリッジは、イオン性および有機性汚染物質を微量レベルまで除去します。
特徴および利点
  • バージンイオン交換樹脂
  • 合成活性炭
  • 取り替えが簡単
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany