包装
pkg of 2 units
H
3 cm (1.2 in.)
ポアサイズ
1 μm pore size
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs™
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このベントフィルターは、空気中の微粒子や微生物が純水貯蔵リザーバに侵入するのを防ぐように設計されています。6 Lおよび10 Lの内部保存タンクのリザーバの上に設置します。
リザーバから水がなくなるにつれ、リザーバにはベントフィルターを通してろ過された空気が流入します。リザーバは蓋を固定して気密にし、オーバーフローチューブにチェックバルブを取り付けることが重要です。これにより、空気はベントフィルターを通過するのみとなり、リザーバに流入する空気汚染が大幅に減少します。
Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs™、RiOs-DI®、RiOs-DI® UV、RiOs-DI®水道水直結型純水製造装置とともに使用。
リザーバから水がなくなるにつれ、リザーバにはベントフィルターを通してろ過された空気が流入します。リザーバは蓋を固定して気密にし、オーバーフローチューブにチェックバルブを取り付けることが重要です。これにより、空気はベントフィルターを通過するのみとなり、リザーバに流入する空気汚染が大幅に減少します。
Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs™、RiOs-DI®、RiOs-DI® UV、RiOs-DI®水道水直結型純水製造装置とともに使用。
アプリケーション
ベントフィルターが、気中浮遊汚染物質からの保護を高めます。
特徴および利点
粒子および細菌保持のための絶対的なメンブレンフィルター。
その他情報
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過
- 用途:一般的なラボでの分析
- 使用目的:空気清浄
- 使用方法:この製品は、0.65 μmメンブレンを通してろ過した水を供給します。装置ユーザーガイドの「システムの使用」セクションを参照してください(システムに同梱)。
- 保管について:乾燥した場所に保管してください。
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany