主要文書
SPR00SIA2
Milli-Q
SmartPak®精製パック
For RiOs-DI® Systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
A unique purification pak to produce DI water directly from tap water
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
SmartPak®
抵抗性
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
適合性
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SmartPak® RODI精製パックは、逆浸透とイオン交換の精製ステップを組み合わせてタイプ2純水を生成します。
RiOs-DI®純水製造装置に使用します。
アプリケーション
このパックは、さまざまな汚染物質(有機物、イオン、粒子など)を除去します。
特徴および利点
  • SPR00SIA2 - SmartPak®精製パックの交換用の純正消耗品。
  • 高信頼性でお求めやすいタイプ2純水ソリューション。
  • 簡単メンテナンス:取り付けと交換が容易。
  • 品質証明書のオンライン入手が可能。
法的情報
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany