Merck
0PTIA04NN1
Milli-Q
Opticap® XLフィルター
Produces bacteria- and particulate-free Type 2 pure water, for use with Milli-Q® CLX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
NACRES:
JA.13
物質
membrane ( 0.22 μm Durapore® for bacteria removal)
品質水準
無菌性
sterile
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Opticap®
不純物
<10 cfu/mL Microorganisms
全有機炭素(TOC)残留物
<500 ppb
ポアサイズ
0.22 μm pore size
適合性
for use with Milli-Q® CLX
詳細
Opticap®フィルターは、分析装置に入る前の純水から細菌と微粒子を除去するために設計された医薬品グレードの滅菌フィルターです。給水ループ内に配置したOpticap® XLフィルターを含むループパネルを壁に取り付けるか、またはスタンドアロンで使用できます。
このフィルターは、Milli-Q® CLX 7000シリーズの純水製造装置と互換性があります。
アプリケーション
Opticap® XLフィルターは、重要な研究に用いる細菌および微粒子フリーの純水を提供します。
特徴および利点
  • 細菌除去用0.22 μmデュラポア®メンブレン。
  • CLRW品質規格への準拠を保証。
  • 品質証明書(CoQ)を同梱。
  • 6カ月毎の交換で最適な結果が得られる。
構成
  • 細菌除去用0.22 μmデュラポア®メンブレンを備えたOpticap® XLフィルター。
  • 品質証明書。
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途: 一般的なラボでの分析
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:装置ユーザーガイドの「システムの使用」セクションを参照してください(システムボックス内のUSBメモリに収録)。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany