Merck
PR0GTXLCS1
Milli-Q
Progard® XL前処理パック
For optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes from hard water
別名:
Progard® XL-S-C前処理パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.85
物質
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated )
filter (silver-impregnated activated carbon)
polypropylene and polyethylene cartridge
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Progard®
パラメーター
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
フィッティング
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
適合性
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Progard® XL-S-C前処理パックは、水道水から大型粒子および遊離塩素を除去して給水を前処理するものです。ROメンブレンをミネラルスケーリング、有機物汚染、塩素酸化から保護します。
この前処理パックには、微粒子を除去するための前ろ過、塩素を除去するための活性炭、スケール形成のリスクを最小限に抑えるためのスケーリング防止剤が含まれています。Autocleanパックオプションには、この新しいパックが取り付けられると自動的にROメンブレンを洗浄する塩素洗浄用タブレットが組み込まれています。
より大型のRiOs、Elix®、Milli-Q® HR、HX、CLXおよびAFS® E純水製造装置用。
アプリケーション
このパックは、純水製造装置においてROメンブレンを保護し、良好な性能を維持します。
特徴および利点
  • 逆浸透(RO)メンブレンの最適な保護。
  • 装置の寿命と性能の最適化を保証。
  • デプスろ過により微粒子およびコロイドを除去します。
  • ポリリン酸がスケーリングから保護します。
  • 銀添着活性炭フィルターによる遊離塩素を低減し、静菌的保護を提供します。
  • EfferSan Effervescent(旧:ROProtect CR)タブレットにより、ROを自動でメンテナンス。
  • e-SureタグRFIDテクノロジーにより、パックパラメータの即時可視化、パックパラメータの自動アーカイブ、完全なトレーサビリティが可能に。
  • 6カ月ごとの交換で最適な結果を確保
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany