Merck
ZLXLCLPAK
Milli-Q
RO再生ツール
For use with Milli-Q® CLX/HX/HR/HXSD 7000 series water purification systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RO再生ツールは、低品質な給水条件の場合に逆浸透(RO)メンブレンのメンテナンスを追加する必要のある高容量純水製造装置に使用される純水製造用付属品です。
アプリケーション
低品質な給水条件の場合にROメンブレンのメンテナンスを追加する必要のある高容量純水製造装置用。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany