Merck
MDI02ADAP
Milli-Q
Milli-DI® 0.2 μmフィルターアダプター
The adapter allows to connect a Millipak® final filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-DI®
適合性
for use with Milli-DI®
輸送温度
ambient
詳細
Milli-DI® 0.2 μmフィルターアダプターは、Milli-DI®純水製造装置に使用される純水製造用付属品です。チューブに接続してから、装置の給水源に接続します。
法的情報
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany