Merck
QGARDTXL04
Milli-Q
Q-Gard®精製カートリッジ
For use with Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
別名:
Q-Gard® XL研磨カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
NACRES:
NB.85
物質
polypropylene and polyethylene cartridge (Virgin ion-exchange resins (for deionization))
品質水準
特徴
(Can produce high resistivity water from purification media.)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Q-Gard®
パラメーター
(Burst test: > 20 bar (> 290 psi))
キャパシティ
32 g/L ion exchange capacity(Dynamic Ion Echange Capacity)
43 g/L total exchange capacity(NaCl)
適合性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Q-Gard® XL研磨カートリッジでは、微量イオンを除去して高抵抗率の水を生成するために慎重に選択された精製担体を組み合わせて使用しています。
カートリッジは、抽出汚染物質の漏出を最小限に抑えるために、清浄かつ高純度の材料で構成されています。
Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR7000シリーズ装置用。
アプリケーション
この研磨カートリッジには、微量のイオンを除去するために未使用のイオン交換樹脂が組み込まれており、高容量装置のイオン濃度がきわめて低いことが必要とされるラボ作業に推奨されます。
特徴および利点
  • Q-Gard® XL精製カートリッジは、下流の精製担体の性能を最適化して一貫した結果を確保するために、給水源に合わせて調整されています。
  • 安全のためのe-SureタグRFID技術と、自動パックパラメータアーカイブ。
  • 6カ月ごとに交換。
  • メルクのISO9001認証取得施設で製造された純正消耗品。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany