Merck
SE1M179M6
Millipore
Millipore® Steriflip® Vacuum Tubeトップフィルター
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
別名:
Steriflip®-GV滅菌遠心管トップフィルターユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
物質
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steriflip®
特徴
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包装
pack of 25 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
138 mm
キャパシティ
50 mL
直径
6.4 cm
フィルタ直径
4 cm
ろ過面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
輸送温度
ambient
詳細
この 50 mL遠心チューブと互換性があるSteriflip® フィルターは、 サンプルチューブに直接統合することで送液ステップを不要にしました。ろ過するには、 サンプルが入った50 mLの遠心チューブにユニットを取り付け、真空を印加します。 ろ液は、取り付けられている50 mLチューブに直接回収されます。
このSteriflip® 0.22 μm孔径のフッ化ポリビニリデン(PVDF)メンブレン フィルターユニットは、50 mLの遠心チューブを処理・貯蔵用のキャップと組み合わせています 。
アプリケーション
研究専用
Steriflip® フィルターは、組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に使用するために設計されています。
  • 組織培養培地(添加物あり、なし)
  • バッファー
  • 生体液
Steriflip®フィルターは、以下の用途に使用されています:
  • 抗体-薬物結合体(ADC)の調製
  • 組織培養用bovine serum albumin(BSA)、papain、dispase、DNase混合物およびグルコース溶液の滅菌
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV-1)融合アッセイにおいて、清澄化した上清のろ過
特徴および利点
  • 単純な真空補助閉鎖系により煩雑なサンプルの移し替えは不要
  • さまざまな孔径のナイロン製ネットフィルターを用いて細胞残屑から細胞を分離可能
  • 少量の培地の滅菌に最適
  • 標準的な50 mL遠心管に取り付けて、不要な材料、時間、流出のリスクを排除
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Jerzy A Woznicki et al.
Cell death & disease, 11(1), 68-68 (2020-01-29)
Proteins of the BCL-2 family are evolutionarily conserved modulators of apoptosis that function as sensors of cellular integrity. Over the past three decades multiple BCL-2 family members have been identified, many of which are now fully incorporated into regulatory networks