Merck
SCGPS02RE
Millipore
Millipore® Steritop® Vacuum Bottleトップフィルター
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
別名:
Steritopネジ山付きボトルトップフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.22
物質
polyethersulfone membrane
polystyrene
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steritop®
特徴
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Steritop®
パラメーター
250 mL process volume
250 mL sample volume
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
95 mm
直径
12.5 cm
フィルタ直径
33 mm
ろ過面積
40 cm2
漏斗容量
250 mL
マトリックス
Express PLUS
ポアサイズ
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
輸送温度
ambient
詳細
安心な作業と確実なろ過を Stericup® とSteritop® のろ過 システムで実現。
Stericup ® とSteritop ® 滅菌ろ過デバイスでは ラボの試薬、バッファー、培地の最適な無菌ろ過のために信頼できる高性能メンブレンを使用 しています。これらのデバイスでは、卓越した流量と スループットが低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
このSteritop ® 250 mLボトルトップ、孔径0.22 μm、ポリエーテルスルホン (PES)メンブレンフィルターユニットは、33 mmの開口部を持ち 真空用にデザインされたボトルで使用できます。
アプリケーション
Stericup®システム およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されており、 組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に 使用できます。
  • 組織培養培地(添加物あり、なし)
  • バッファー
  • 生体液
研究用途に限ります。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany