Merck
Z222593
Sigma-Aldrich
Whatman® ZapCap®ボトルトップフィルター
ZapCap-CR, Nylon membrane, pore size 0.2 μm
別名:
ボトルトップフィルター, ボトルトップフィルトレーションシステム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
無菌性
non-sterile
特徴
cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Maine Mfg 10443421
フィルタの容量
500 mL
ポアサイズ
0.2 μm
適合性
suitable for (filtration of HPLC solutions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman® ZapCap® CR瓶トップフィルター
ZapCap®
中体積、細胞培養媒体およびHPLC溶液のろ過用
特長と利点:
  • 瓶(瓶トップ)に取り付けるためのチューブノズルが付いた完全な500 mLユニット
  • 33~45 mmのあらゆる標準瓶への接続シール
  • 膜の直径:76 mm、ろ過面積:39.2 cm2
  • 高流量用にホウケイ酸プレフィルターを内蔵したZapCap-S
  • 超高流量用にホウケイ酸プレフィルターを一体化したZapCap-S Plus
  • 化学薬品耐性のある瓶トップフィルターであるZapCap-CR
  • 50°Cまで使用可。
ZapCap-CR
HPLC溶液のろ過:
1. カラムパッキングが10 μmの場合に、HPLC/FPLC溶液中の微細粒子と微生物を保持するためのポリアミド膜フィルター(NYL)
2.有機溶液、強酸、またはアルデヒド中の粒子を保持するためのPTFE膜フィルター(TE)
ZapCap-S
細胞培養媒体のろ過
1. 細胞培養媒体およびその他の水溶液に対するタンパク質結合が極めて低い酢酸セルロース膜フィルター(CA)
2. オートクレーブできない溶液の滅菌ろ過
ZapCap-S Plus
ろ過が困難な水溶液の滅菌ろ過および浄化
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
ZapCap is a registered trademark of GVS S.p.A.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)