SCGPS05RE
Steritopネジ山付きボトルトップフィルター
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
別名:
Steritop Threaded Bottle Top Filter, Steritop®-GP Quick Release Bottle Top Filter, bottle top sterile filter unit, bottle top vacuum filter, bottle top vacuum filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
物質
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
製品種目
Steritop®
特徴
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
詳細
2.4 mL (hold-up volume)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
148 mm
キャパシティ
500 mL
直径
12.5 cm
フィルタ直径
73 mm
ろ過面積
40 cm2
漏斗容量
500 mL
Matrix
Express PLUS™
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
輸送温度
ambient
詳細
安心な作業と確実なろ過を Stericup® とSteritop® のろ過 システムで実現。
Stericup ® とSteritop ® 滅菌ろ過デバイスでは、 ラボの試薬、バッファー、培地の最適な無菌ろ過のために信頼できる高性能メンブレンを使用しています 。これらのデバイスでは、卓越した流量と スループットが低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
このSteritop ® 500 mLボトルトップ、孔径0.22 μm、ポリエーテルスルホン (PES)メンブレンフィルターユニットは、33 mmの開口部を持ち 真空用にデザインされたボトルで使用できます。
Stericup ® とSteritop ® 滅菌ろ過デバイスでは、 ラボの試薬、バッファー、培地の最適な無菌ろ過のために信頼できる高性能メンブレンを使用しています 。これらのデバイスでは、卓越した流量と スループットが低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
このSteritop ® 500 mLボトルトップ、孔径0.22 μm、ポリエーテルスルホン (PES)メンブレンフィルターユニットは、33 mmの開口部を持ち 真空用にデザインされたボトルで使用できます。
アプリケーション
Stericup®およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されており、組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に使用できます。
- 組織培養培地(添加物あり、なし)
- バッファー
- 生体液
研究用途に限ります。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany