Merck
SCNY00100
Millipore
Steriflip®滅菌遠心チューブ上部フィルターユニット
pore size 100.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
別名:
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
物質
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steriflip®
特徴
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包装
pack of 25 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
138 mm
直径
6.4 cm
フィルタ直径
4 cm
ろ過面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
有効容積
50 mL
ポアサイズ
100.0 μm pore size
フィッティング
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
輸送温度
ambient
詳細
Steriflip®ろ過デバイスは、より大量の細胞物質の分離を可能にするとともに、無菌環境を維持してサンプルの無菌状態を確保できるという長所もあります。これは、オープントップ型の重力式フローフィルター装置では得られないオプションです。Steriflip滅菌遠心チューブ上部フィルターユニットは、大きな組織塊を保持しながら細胞の通過を可能にします。これにより、回収率が向上し、分離細胞の回収時間が短縮されます。
アプリケーション
研究専用。
Steriflip®滅菌遠心チューブ上部フィルターユニットは、腫瘍の採取および処理に使用されています。また、Balb/cマウスの摘出心臓からの心臓幹細胞(CSC)の単離にも使用されています。
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Steven D Forsythe et al.
Annals of surgical oncology, 27(13), 4950-4960 (2020-07-08)
Chemotherapy dosing duration and perfusion temperature vary significantly in HIPEC protocols. This study investigates patient-derived tumor organoids as a platform to identify the most efficacious perfusion protocol in a personalized approach. Peritoneal tumor tissue from 15 appendiceal and 8 colon
資料
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.