Merck
MSIPS4510
Millipore
Multiscreen®96ウェルプレート、疎水性PVDFメンブレン
pore size 0.45 μm, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物質
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
品質水準
詳細
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
無菌性
sterile
製品種目
MultiScreen®
特徴
hydrophobic
lid
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
50-250 μL sample volume (per well)
テクニック
ELISPOT: suitable
ろ過面積
0.28 cm2
プレートサイズ
96 wells
ウェルの最大容量
300 μL
有効容積
50-250 μL
Matrix
Immobilon®-P
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
結合型
high binding surface
輸送温度
ambient
詳細
どのアプリケーションを使用しているかにかかわらず、Milliporeには、お客様の特定のニーズを満たすために開発されたプレートがあります。MultiScreenプレートには、創薬とライフサイエンス研究の発展に寄与する高信頼性ツールとしての長い歴史があります。
HTSフィルタープレート(MSで始まるプレートカタログ番号)
- MultiScreenHTSプレートは、自動ワークステーションでのハイスループット使用のために特別に開発されました。硬い側壁は取扱い性を改善し、バーコードラベルの貼付に十分な表面が提供されています。ウェルはインキュベーションクロストークを避けるために個別に密閉され、下部排水菅はフィルターにアクセスするために取り外せます。フィルタープレートには96および384ウェルのプラットフォームがあり、幅広いメンブレンと樹脂を取り揃えています。
- Milliporeの新しいMultiScreen HTS+Hiフローフィルタープレートの設計により、非特異的結合が減少し、生化学的スクリーニングアッセイに特有のバックグラウンドやシグナル強度のばらつきが軽減されます。
旧型フィルタープレート(MAで始まるプレートカタログ番号)
- オリジナルのマルチウェルデザインは、フィルターをアッセイトレイに浸漬する必要がある多くのアプリケーションで有用です。取り外しが容易なアンダードレインと独自のプレートデザインにより、Elispot、PAMPA、細胞スクリーニング(遊走、浸潤、走化性)などのアッセイや、トップカウント検出のユーザーに理想的です。
付属品–MultiScreenHTS真空マニホールド
-MultiScreenHTS真空マニホールドは、MultiScreenHTSフィルタープレートを操作するために特別に設計されました。この組み合わせにより、最適なろ過特性が得られ、自動化との統合がシームレスに行えます。
Millicellアッセイプレート
- 従来のアッセイプレートのフォーマットに加えて、浮遊細胞および接着細胞株を増殖させアッセイするための細胞培養トレイを組み合わせたフィルタープレートも利用できます。フィルタープレートで増殖した細胞は、従来のプラスチック培養基で増殖した細胞よりも良好に分化させることができるため、よりin vivoに近い培養結果が得られます。このようなフィルタープレートとトレイの組み合わせは、輸送アッセイ、毒性分析、スクリーニングアッセイなどのさまざまな細胞アッセイに使用できます。
フィルターコード:IP
アプリケーション
無菌, 透明96ウェルフィルタープレート、孔径0.45 umの疎水性PVDFメンブレン付き、ELISPOTアッセイ用。1パックあたり10枚。
研究カテゴリー
アッセイ
細胞培養
物理的形状
色コード:透明
その他情報
自動化に適合:可
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needle-less system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs.
Ferrari, L, et al.
Research in Veterinary Science (2010)
Critical parameters in blood processing for T-cell assays: validation on ELISpot and tetramer platforms.
Afonso, Georgia, et al.
Journal of Immunological Methods, 359, 28-36 (2010)
One dose of a porcine circovirus 2 subunit vaccine induces humoral and cell-mediated immunity and protects against porcine circovirus-associated disease under field conditions.
Martelli, Paolo, et al.
Veterinary Microbiology (2010)
Fang Chen et al.
Gastroenterology, 158(4), 1058-1071 (2019-12-07)
We investigated antibody responses to hepatitis C virus (HCV) antigens E1 and E2 and the relevance of animal models for vaccine development. We compared antibody responses to vaccination with recombinant E1E2 complex in healthy volunteers, non-human primates (NHPs), and mice.
Mariusz Skwarczynski et al.
Science advances, 6(5), eaax2285-eaax2285 (2020-02-18)
To be optimally effective, peptide-based vaccines need to be administered with adjuvants. Many currently available adjuvants are toxic, not biodegradable; they invariably invoke adverse reactions, including allergic responses and excessive inflammation. A nontoxic, biodegradable, biocompatible, self-adjuvanting vaccine delivery system is
資料
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
This article provides white paper on Elispot assays: state-of-the-art tools for functional analysis of cellular immunology.
プロトコル
This page shows an example protocol of an ELISpot assay for quantifying the cells producing interferon-gamma in response to antigen or non-specific activation using phytohemagglutinin.