Merck
MSIPS4W10
Millipore
Multiscreen®96ウェルプレート、疎水性PVDFメンブレン
pore size 0.45 μm, sterile
別名:
Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物質
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
品質水準
詳細
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
無菌性
sterile
製品種目
MultiScreen®
特徴
hydrophobic
lid
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
50-250 μL sample volume (per well)
テクニック
ELISPOT: suitable
ろ過面積
0.28 cm2
プレートサイズ
96 wells
ウェルの最大容量
300 μL
有効容積
50-250 μL
マトリックス
Immobilon®-P
ポアサイズ
0.45 μm pore size
結合型
high binding surface
輸送温度
ambient
詳細
捕捉抗体の結合がわずかに改善され、スポット検出、特に蛍光用途で優れた性能を示すことから、混合セルロースエステルよりもポリフッ化ビニリデン(PVDF)メンブレンプレートが推奨されます。
アプリケーション
MultiScreen® HTS IPフィルタープレート、0.45 μm、白色、無菌は、以下を用いた酵素結合イムノスポット(ELISpot)アッセイに使用されています:
  • dsDNA産生形質細胞
  • メモリーB細胞と骨髄に局在する長寿命形質細胞
  • 流入領域リンパ節と脾臓細胞
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Katrin Klocke et al.
Immunology, 152(1), 125-137 (2017-05-13)
Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) -mediated regulation of already tolerized autoreactive T cells is critical for understanding autoimmune responses. Although defects in CTLA-4 contribute to abnormal FOXP3+ regulatory T (Treg) cell function in rheumatoid arthritis, its role in autoreactive T
Leah E Cole et al.
Vaccines, 8(4) (2020-12-06)
While both whole-cell (wP) and acellular pertussis (aP) vaccines have been highly effective at reducing the global pertussis disease burden, there are concerns that compared to wP vaccination, the immune responses to aP vaccination may wane more rapidly. To gain
資料
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
This article provides white paper on Elispot assays: state-of-the-art tools for functional analysis of cellular immunology.
プロトコル
This page shows an example protocol of an ELISpot assay for quantifying the cells producing interferon-gamma in response to antigen or non-specific activation using phytohemagglutinin.